Print…
Socas de trabalho ESD, clogs, autoclaváveis, 39600
Fornecedor: Abeba
39600/36 39600/38 39600/42 39600/44 39600/46 39610/36 39610/38 39610/40 39610/42 39610/46 39620/36 39620/38 39620/40 39620/42 39620/44 39620/46 39630/36 39630/38 39630/40 39630/42 39630/44 39630/46 39600/40 39610/44
114-2192EA 61.7 EUR
114-2192 114-2194 114-2196 114-2197 114-2198 114-2199 114-2200 114-2201 114-2202 114-2203 114-2204 114-2205 114-2206 114-2207 114-2208 114-2209 114-2210 114-2211 114-2212 114-2213 114-2214 114-2215 114-2195 114-2216
Socas de trabalho ESD, clogs, autoclaváveis, 39600
Sapatos e botas
Encaixe confortável, Socas ESD esterilizáveis e autoclaváveis.
  • Fivela de calcanhar dobrável
  • Sola antiderrapante
  • Calcanhar com absorção de choque
  • Autoclavável a 135 ℃ durante 5 minutos
  • Lavável a 60 ℃ (sem aditivos)
Para blocos operatórios e para as industrias farmacêuticas e alimentares.
Cor: branco
Certificações: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC