Print…
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimodo
Fornecedor: Avantor
7586-02EA 373.6 EUR
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimodo
Cromatografia, Fase estacionária HPLC, Fase Estacionária
A resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx funciona como uma resina de permuta catiónica fraca com seletividade melhorada para uma separação superior em aplicações de cromatografia de processo.
Alimentada por uma química de superfície patenteada que combina uma fraca funcionalidade de permuta catiónica com locais de permuta aniónica fraca e hidrofilicidade, o meio de cromatografia de permuta catiónica multimodo BAKERBOND® PolyABx utiliza a sua seletividade única para permitir um maior desempenho de purificação numa vasta gama de produtos biofarmacêuticos.
Concebida e fabricada pela Avantor segundo os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, a resina de permuta iónica BAKERBOND® PolyABx pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico.