Print…
Colunas de HPLC, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Fornecedor: Avantor
7441-00EA 1215.14 EUR
7441-00 7441-01
Colunas de HPLC, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Cromatografia, Colunas
Estas colunas são ideais para a determinação de componentes farmacêuticos ativos. Possuem tampa na extremidade e são adequadas para cromatografia de compostos básicos.
  • Excelente reprodutibilidade de coluna a coluna e de lote a lote
  • Picos acentuados e simetria melhorada
A fase BAKERBOND® BDC C18 recebe um tratamento especial de desativação de base durante o fabrico de material de sílica para reduzir a atividade silanofílica.