Print…
Medidor multi-paramétrico (pH/ISE/condutividade/OD), de bancada, inoLab® Multi 9620 IDS
Fornecedor: WTW
1FD560 1FD56C
665-0476EA 2560 EUR
665-0476 665-0560
Medidor multi-paramétrico (pH/ISE/condutividade/OD), de bancada, inoLab® Multi 9620 IDS
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidor multi-paramétrico digital de alto desempenho com dois canais de medição com separação galvânica para medição de pH/mV, ISE (incluindo métodos por incrementos), condutividade e oxigénio. Em conformidade com as GLP.
  • Medição simultânea com dois canais de medição independentes
  • Combinações definidas pelo utilizador de parâmetros iguais ou diferentes
  • Controlo de medição contínua (CMC) para medição na faixa ideal de pH
  • O Controlo de sensor de qualidade (QSC) classifica a condição atual dos elétrodos de IDS especiais
  • Processamento digital e transferência de dados (de acordo com as BPL) através da interface USB
  • Visor a cores brilhante protegido por vidro, compartimento inferior de zinco fundido e teclado antibacteriano de alta qualidade
  • Pronto para utilização sem fios: pode ser utilizado com os novos sensores de conector IDS sem fios (são necessários módulos sem fios, não incluídos no fornecimento)
O inolab® Multi 9620 IDS faz medições de pH, mV, OD (saturação, concentração, pressão parcial, BOD), condutividade (resistência específica, salinidade, TDS), temperatura, turbidez.
Estes medidores podem ser utilizados com os sensores IDS padrão, os sensores IDS prontos para utilização sem fios (são necessários módulos sem fios) e os elétrodos convencionais de pH/ORP/ISE (é necessário um adaptador/módulo integrável). Os sensores IDS armazenam de modo claro os respetivos registos de calibração e número de série para um funcionamento imediato. Também processam o sinal de medição e, consequentemente, melhoram a qualidade dos dados medidos. A funcionalidade sem fios opcional elimina a necessidade de utilização de cabos.
Fornecimento: Apenas medidor é fornecido com fonte de alimentação universal, suporte, manual de instruções, software MultiLab® Importer e MultiLab® User, e cabo USB.
Conjunto C inclui adicionalmente: Elétrodo de pH IDS SenTix® 980, tampão de pH 4, 7 e 10,01, 3 mol/L KCl, célula de condutividade TetraCon® 925, padrão de condutividade, 0,01 mol/L.