Print…
VWR® TS Professional, Balanças semimicro: Ecrã Táctil e Ionizador
Fornecedor: VWR Collection
611-3812EA 3060 EUR
611-3812 611-3813 611-3814 611-3811
VWR® TS Professional, Balanças semimicro: Ecrã Táctil e Ionizador
Balanças
Balanças semimicro que possuem um visor táctil a cores de 5 polegadas e um ionizador integrado que garante uma preparação de amostras precisa. As cargas estáticas acumulam-se em diferentes amostras que são regularmente pesadas no laboratório. Estas cargas estáticas podem acumular-se e alterar o valor de pesagem. Ao expelir iões, o ionizador integrado neutraliza a eletricidade estática e, em poucos segundos, a amostra está pronta para ser pesada. O sistema de calibração da balança calibra automaticamente a balança quando ocorre uma alteração de temperatura ou num período definido de tempo (definições de fábrica), garantindo medições precisas mesmo se o utilizador não tiver calibrado manualmente a balança.
  • Calibração interna e ligação RS232 como padrão (certificado de calibração de fábrica opcional)
  • Disponível em vários idiomas (inglês, alemão, francês, italiano, espanhol ou português)
  • Funções de verificação do peso, estatísticas, pesagem dinâmica, formulação e contagem de peças avançada com relatório de estatísticas
  • Função de densidade avançada com cálculo do índice de densidade para avaliação da qualidade de metais
  • Função de têxteis especiais para medir fibras/filamentos com relatório de estatísticas
  • Saída em série para ligação a impressora, porta USB para a exportação ou importação de bases de dados e resultados de teste
As balanças dispõem de aplicações avançadas e grandes bases de dados para pesagem profissional. O utilizador tem acesso fácil e intuitivo às funções da balança através de menus por ícones interativos que garantem uma pesagem eficiente e produtiva. As balanças podem ser utilizadas por um máximo de 10 utilizadores diferentes, cada um com as suas próprias definições personalizáveis e proteção por palavra-passe. Ideal para os laboratórios que exijam conformidade com as BPL.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Fornecimento: fornecidas com adaptador de corrente e ficha universal adequada para utilização na União Europeia e no Reino Unido. Os acessórios opcionais incluem o kit de determinação da densidade e a impressora de série.
Atenção: Os modelos com sufixo D possuem uma gama dupla. O i indica calibração interna e o C indica certificado de calibração.