Print…
VWR®, Balanças semimicro com ionizador, séries SM e SMG
Fornecedor: VWR Collection
611-3801EA 2680 EUR
611-3801 611-3803 611-3804 611-3806 611-3807 611-3809 611-3810 611-3800 611-4284 611-4294 611-4314 611-4315
VWR®, Balanças semimicro com ionizador, séries SM e SMG
Balanças
Balanças semimicro com resolução de 0,01 mg e um ionizador integrado que garante uma preparação de amostras precisa. As cargas estáticas acumulam-se em diferentes amostras que são regularmente pesadas no laboratório. Estas cargas estáticas podem acumular-se e alterar o valor de pesagem. Ao expelir iões, o ionizador integrado neutraliza a eletricidade estática e, em poucos segundos, a amostra está pronta para ser pesada. O sistema de calibração da balança calibra automaticamente a balança quando ocorre uma alteração de temperatura ou num período definido de tempo (definições de fábrica), garantindo medições precisas mesmo se o utilizador não tiver calibrado manualmente a balança.
  • Sensor de pesagem integrado para uma melhor estabilidade e tempo de resposta mais rápido
  • Níveis de filtragem e unidades de medida selecionáveis
  • Verificação do peso (função de alarme), funções de totalização do peso e de contagem de peças e determinação da densidade
  • Calibração interna automática e ligação RS232 como padrão (certificado de calibração de fábrica opcional)
  • Amplo visor gráfico disponível, inclui procedimentos de BPL, hora/data, formulação com capacidade de base de dados e vários idiomas
As balanças estão equipadas com uma nova célula eletromagnética altamente integrada. Todos os modelos possuem calibração interna automática e são caracterizados por um nível elevado de precisão e repetibilidade. Estas balanças semimicro da VWR® proporcionam uma excelente relação preço/desempenho, graças à investigação e ao estudo intensivos e contínuos sobre o modo de funcionamento da pesagem.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Acessórios: o sistema tablet opcional (611-8683) é adequado para utilização com os modelos assinalados com *.
Fornecimento: fornecidas com adaptador de corrente e ficha universal adequada para utilização na União Europeia e no Reino Unido. Os acessórios opcionais incluem o kit de determinação da densidade e a impressora de série.
Atenção: Os modelos com sufixo D possuem uma gama dupla. O i indica calibração interna e o C indica certificado de calibração.