Print…
Embalagens de preparação de poros largos, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fornecedor: Avantor
7191-00EA 0 EUR
7191-00 7191-02 7191-05 7183-02 7190-02 7190-05 7207-00
Embalagens de preparação de poros largos, J.T. Baker® BAKERBOND®
Cromatografia, Fase estacionária HPLC, Fase Estacionária
Embalagens de coluna à base de sílica com purificação de alto desempenho de peptídeos e proteínas fortemente hidrófilos, com base em características hidrófobas e formas moleculares.