Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Fornecedor: Avantor
7095-01EA 318.86 EUR
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Aplicações gerais: solventes polares de apolares/polares utilizando ligação de hidrogénio como mecanismos.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de fase reversa.