Print…
VWR® Powerpette Plus, Controlador de pipetas
Fornecedor: VWR Collection
612-3686EA 338 EUR
612-3686 613-4445
VWR® Powerpette Plus, Controlador de pipetas
Pipetas Controladores de Pipetas
Controlador de pipetas para pipetas em vidro e plástico de 1 a 100 ml.
  • Velocidade da sucção e dispensação controlada pelos dedos
  • Três modos de aspiração e dispensação
  • Tanto a configuração alta como baixa têm uma velocidade variável
  • Totalmente carregado tem cerca de 8 horas de uso contínuo disponível
  • A luz de pilha fraca acende quando ainda tem 1 hora
Oferece uma combinação única de funcionalidades que proporcionam um controlo de precisão na ponta dos dedos com um design clássico otimizado, adequado para utilizadores com mãos grandes ou largas. Modo de dispensação por ação da gravidade, concebido para utilização com pipetas "To Deliver" (TD).
Fornecimento: Fornecido com filtros hidrófobos de 0.45 e 0.2 µm, de série, para uma proteção eficaz contra a contaminação por dispersão na atmosfera; 2 pilhas de hidreto metálico de níquel de 1,2 V e carregador universal.