Print…
Capacetes de segurança, G3501
Fornecedor: 3M
G3501MRD G3501MVI G3501MGU G3501MGP G3501MBB G3501MOR
111-2319EA 47.6 EUR
111-2319 111-2320 111-2317 111-2316 111-2315 111-2318
Capacetes de segurança, G3501
Capacetes Safety Helmets
O capacete de segurança industrial 3M™ com isolamento elétrico G3501 foi concebido para fornecer altos níveis de proteção para as aplicações mais difíceis. Este capacete leve e resistente também atua como uma plataforma para uma gama de produtos de proteção auditiva, ocular e facial concebidos para aguentar ambientes de trabalho de metais sem comprometer a compatibilidade, o conforto ou a facilidade de utilização.
  • Compatível com uma vasta gama de produtos de segurança e acessórios para trabalho de metais para fornecer a solução completa para a sua aplicação
  • Estão disponíveis numa gama de 6 cores para fins de identificação e de marca
Size: 530 to 620 mm, weight: 392 g.
Certificações: PPE Directive (89/686/EEC); EN 397:2012; EN 50365:2002 for live-working in low voltage environments, approved for use at temperatures ranging from –30 to +150 °C.