Print…
Capacetes de segurança, uvex pheos E-WR
Fornecedor: UVEX
9770.030 9770.130 9770.230 9770.530 9770.330 9770.430
111-2337EA 19.4 EUR
111-2337 111-2338 111-2339 111-2342 111-2340 111-2341
Capacetes de segurança, uvex pheos E-WR
Capacetes Safety Helmets
Os leves capacetes de segurança uvex pheos possuem um design desportivo e oferecem ao utilizador o máximo conforto. Este capacete rígido e resistente também aguenta facilmente pressão lateral e cumpre todos os requisitos relacionados com segurança para trabalhos industriais ou de construção.
  • Pode ser rápida e facilmente adaptado às necessidades individuais do utilizador: viseira, óculos de proteção, protetores auriculares ou lanternas de cabeça
  • Arnês de suspensão com roquete com roda para ajuste de largura variável
  • A instalação da banda têxtil de seis pontos garante um ajuste e conforto excelentes
  • Ventilação Climazone e aba longa
  • Com uma ranhura na parte da frente para luzes de capacete e adaptadores Euroslot laterais (30 mm) para a fixação de protetores para ouvidos e do sistema de viseira uvex pheos
Adequados para utilização por eletricistas, uma vez que o capacete está totalmente revestido.
Tamanho: 520 - 610 mm
Certificações: EN 397 e requisitos de temperaturas muito baixas (–30 °C) e salpicos de metal fundido (MM); EN 50365 (1000 VAC).