Silica gel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm Chromatography, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
1830.9025EA
0
EUR
1830.9025
1830.1000
1830.0500
Silica gel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm Chromatography, J.T.Baker®
Silica gel
Fórmula:
SiO₂ Peso Molecular: 60.08 g/mol Ponto de ebulição: 2230 Ponto de Fusão: 1710 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 63231-67-4 |
Alcohol-Ether Soluble Substances | max. 0.05 % |
Loss on Drying | max. 6.0 % |