Print…
VWR®, Copos, Forma Baixa, PP
Fornecedor: VWR Collection
213-0511EA 4.4 EUR
213-0511 213-0489 213-0490 213-0491 213-0492 213-0493 213-0494 213-0495 213-0496
VWR®, Copos, Forma Baixa, PP
Copos
PP, translúcido.
  • Graduações impressas
  • Pode ser empilhado quando vazio para poupar espaço durante a arrumação
  • Resiste a temperaturas de 0 a 121 °C
  • A resina atende aos requisitos US FDA 21 CFR
Ideal para uso geral em laboratório. Com bico e graduações impressas excepcionalmente “fáceis de ler”.