Print…
Earmuffs, Classic, PW40
Fornecedor: Portwest
PW40YER PW40RER
PRTWPW40YEREA 7 EUR
PRTWPW40YER PRTWPW40RER
Earmuffs, Classic, PW40
Protectores de ouvidos Protectores para ouvidos com bloqueio de ruídos
Classic ear protectors made from robust ABS.
  • Lightweight and robust
  • Excellent attenuation rate
SNR: 28 dB
Certificações: EN 352-1