Print…
7-Aminoactinomycin D (7-AAD) solução para coloração de núcleos
Fornecedor: Tonbo Biosciences
13-6993-T500 13-6993-T200
13-6993-T500EA 40.5 EUR
13-6993-T500 13-6993-T200
7-Aminoactinomycin D (7-AAD) solução para coloração de núcleos
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
This nucleic acid dye can be used to exclude non viable cells from the analysis of flow cytometry data.
Useful as a viability probe for exclusion of non viable cells based on light scatter and fluorescence properties.
Atenção: Protect skin and eyes by wearing suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
Fórmula: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
Número MDL : MFCD00077295
Número CAS: 7240-37-1