Print…
Detergent, neodisher LaboClean FT
Fornecedor: Dr. Weigert
410030_U 410026 410033
WEIG410030_UEA 170 EUR
WEIG410030_U 148-3154 148-0161
Detergent, neodisher LaboClean FT
Soluções de limpeza Detergentes e Limpadores de Superfícies
neodisher® LaboClean FT
  • Concentrado líquido alcalino especialmente indicado para a remoção de resíduos de meios de cultura, sangue, proteínas e outros materiais orgânicos
  • Componentes: hidróxido de potássio e hipoclorito de sódio
  • Dosagem: 3 a 4 ml/l
Atenção: A maior parte dos materiais são corrosivos ou irritantes, pelo que é necessário ter cuidado na escolha de materiais para a limpeza de artigos em alumínio e titânio. Leia fichas de dados de segurança dos produtos antes da utilização.