Print…
Silicon dioxide 30% em água, dispersão coloidal, LUDOX® SM, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
420794-1L 420794-4L
SIAL420794-1LEA 70.4 EUR
SIAL420794-1L SIAL420794-4L
Silicon dioxide 30% em água, dispersão coloidal, LUDOX® SM, Sigma-Aldrich®
Silicon dioxide
Fórmula: SiO₂
Densidade: 1,22 g/ml (25 °C)
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Colour Colourless or White
Form Liquid
ICP Major Analysis (Silica component) Confirmed
Specific gravity at 60 °F 1,209 - 1,227
pH at 25 °C 9,3 - 10,3
Viscosity at 25 °C 4,8 - 6,8 cps
Silica 29,0 - 31,0%
Ratio of SiO₂/Na₂O 45 - 56
Size (Surface area) 320 - 400 (m²/g)
Sulphate (as Na₂SO₄) ≤0,06%
Transmission ≥74,0%
Concentration 30 wt% suspension in H₂O