Print…
Ácido fosfórico ≥85.0%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43828.0250 5.43828.0100
5.43828.0250EA 247 EUR
5.43828.0250 5.43828.0100
Ácido fosfórico ≥85.0%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido fosfórico
Fórmula: H₃PO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Encomendar
Assay (Alkalimetric) ≥85,0%
Identity Passes Test
Colour ≤10 Hazen
Insoluble matter ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤0,020 ppm
Calcium (Ca) ≤0,050 ppm
Copper (Cu) ≤0,025 ppm
Iron (Fe) ≤0,020 ppm
Pottasium (K) ≤0,050 ppm
Magnesium (Mg) ≤0,020 ppm
Sodium (Na) ≤0,10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%