Print…
Colunas capilares, HT5
Fornecedor: Trajan Scientific and Medical
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 523 EUR
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
Colunas capilares, HT5
Cromatografia, Colunas
Fase única de elevada temperatura adequada para destilação simulada e outras aplicações de petróleo.
5% de fenilo policarborano-siloxano
Temperatura máx.: poliimida - 380/400 °C; alumínio - 460/480 °C
Substituição adequada para: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500