Print…
VWR®, Copos, descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
213-3915EA 18.9 EUR
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR®, Copos, descartáveis
Copos
De PP, translúcido.
  • Graduação gravada em relevo
  • Estrias para facilitar o empilhamento
  • Autoclaváveis até 121 °C
  • Com bico
Copos económicos de alta qualidade para trabalho diário. Ideais para uso laboratorial.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904