Print…
Estação de trabalho para várias experiências, StarFish
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-80020-00 505-80025-00 505-80026-00 505-80040-00 505-80042-00 505-81010-00 505-81050-00 505-81060-00 505-81000-00 505-81001-00 505-80001-00
442-0614EA 267 EUR
442-0614 442-0619 442-0620 442-0624 442-0626 442-0645 442-0649 442-0650 442-0643 442-0644 442-0604
Estação de trabalho para várias experiências, StarFish
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Converte um agitador magnético numa estação de trabalho para várias experiências e aumenta a produtividade do laboratório; usa um único agitador de placa quente para realizar várias experiências. Perfeito para experiências simples de aquecimento/agitação ou para aplicações mais complexas como sínteses, concentrações, extracções e destilações. Aceita toda uma panóplia de material de vidro para laboratório, incluindo tubos, tubos de ensaio, copos e frascos de fundo redondo; disponível uma vasta gama de insertos para frascos pequenos de fundo redondo, até 250 ml.
  • Todas as posições são fortemente agitadas e aquecidas em simultâneo
  • Muito versátil, faz o "mix and match" de até 5 poliblocos diferentes do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes, ou usa um único monobloco com poços múltiplos, todos do mesmo tamanho
  • Os conectores possuem válvulas de fecho estanques
Da família das pinças telescópicas universais com 5 braços, a pinça StarFish permite usar material de vidro de praticamente qualquer tamanho, e é fornecida com uma selecção de tiras de fixação de borracha de silicone ou de Velcro. Cada pinça tem 5 braços telescópicos, que podem ser esticados e travados no comprimento desejado, conforme a necessidade. Se cada pinça tiver tiras diferentes, é possível agarrar um frasco pelo gargalo, usando a tira de borracha de silicone para levantar o frasco, e usar a tira de Velcro para agarrar o condensador que está por cima do frasco
A ramificação de distribuição de água permite que o refrigerante de uma única fonte seja uniformemente distribuído por até cinco condensadores, e que, depois, o fluxo seja reunido e conduzido para um único tubo de saída. Cada configuração inclui duas ramificações - uma para distribuir a água pelos condensadores e outra para recolher o refrigerante para recirculação ou drenagem.
A ramificação de distribuição de gás/vácuo permite que o gás ou vácuo de uma única fonte seja uniformemente distribuído por até cinco posições ou recipientes. (Não controla nem regula o fluxo de gás/vácuo.)