Print…
Sacos para homogeneização, Stomacher®
Fornecedor: Seward (FermionX)
BA6040 BA6141 BA6041/CLR BA6141/STR BA6141/CLR BA6041/5/500 BA6042 BA6141/5/500 BA6041/STR BA6041 BA6040/CLR BA6040/CLR/STR BA6040/DBL/STR BA6040/STR BA6042/HD BA6041/LSTR
432-0017EA 212 EUR
432-0017 432-3121 432-3123 432-3124 432-3125 431-0130 432-3131 432-0025 432-3119 432-3126 432-0271 432-0272 432-3118 432-0273 SEWABA6042/HD SEWABA6041/LSTR
Sacos para homogeneização, Stomacher®
Sacos Sacos para Homogeneização
Os sacos Stomacher® são fabricados de grânulos de polímero virgem extrudado em forma de tubo. Somente a base é selada. Todos os lotes de sacos são testados e o processo de fabrico nas máquinas Stomacher® é monitorizado. Os sacos são testados de acordo com uma vasta gama de parâmetros, incluindo a capacidade de abertura, a transparência e a flexibilidade, bem como as dimensões e o comportamento. Os sacos Stomacher® existem em vários formatos, para poderem ser usados em todas as aplicações.
  • Fabricados de politeno de alta qualidade, próprio para embalagem de alimentos
  • A espessura da película, de, no mínimo, 65 µm, confere-lhes grande resistência a impactos
  • Esterilizados por radiação gama de 25 a 50 kGy, para garantir a esterilidade. Certificados da esterilização por radiação gama de lotes individuais fornecidos a pedido
  • Os sacos são rastreáveis por lotes de 10 embalagens, e os protocolos padrão de controlo de qualidade farmacêutica para colheita de amostras são aplicados durante os processos de fabrico
  • Os sacos Stomacher® são embalados em saquetas de plástico branco durável, com indicação do conteúdo impressa, e com indicação do lado por onde devem ser abertos, para assegurar que a esterilidade do conteúdo se mantém mesmo nas bancadas do laboratório
Sacos padrão:
Os sacos padrão está disponíveis em dois tamanhos: 400 e 3500 ml. Os sacos de 400 ml são produzidos tanto no formato Circulator, com os fundos redondos selados, como no formato Classic, com os fundos quadrados selados. Estão disponíveis em dois formatos de embalagem diferentes - embalagens de plástico ou caixas de cartão, sendo que estas últimas são embaladas em saquetas de 5 ou 50 sacos.
Sacos coadores:
Os sacos coadores são sacos normais que têm um saco coador suspenso no seu interior. O coador é um saco com toda a largura e com um tamanho de poros microbiologicamente garantido, para que os microorganismos o possam atravessar livremente sem que haja risco de os poros ficarem obstruídos, como acontece frequentemente com os filtros de rede mais fina. Estes sacos coadores reduzem as obstruções das pipetas e também protegem a película do saco contra as amostras de superfície irregular. Disponíveis nos formatos Classic e Circulator de 400 ml.
Sacos com atilho de arame:
Estes sacos têm um atilho de arame preso no lado da abertura. Podem ser usados para a colheita de amostras. Nos testes de produtos alimentares, estes sacos podem ser usados para pré-enriquecer as amostras para os testes de patogénios, fechando-os e colocando-os na incubadora após a homogeneização. Disponíveis nos formatos Classic e Circulator de 400 ml.
Simplettes®:
As Simplettes são pontas de pipeta económicas para uso com os sacos Stomacher® 400. Têm o comprimento certo para chegarem ao fundo dos sacos e recuperarem as amostras para inoculação em placas petri com meios.
Em polietileno.
Esterilização por radiação gama.
Racks e dispositivos de abertura de sacos de homogeneização Stomacher®:
Os racks e os dispositivos de abertura de sacos de homogeneização Stomacher® ajudam o utilizador a manusear as amostras na bancada.
Racks de plástico resistente transparente, fáceis de manter e de limpar.
Dispositivos de abertura de sacos de homogeneização, para auxiliar o utilizador no carregamento das amostras e na pipetagem do homogenado.
Informações de encomenda: Detalhes da gama completa de sacos e acessórios para sacos Seward fornecidos a pedido.