Print…
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran ≥98% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
410497-1G 410497-250MG
SIAL410497-1GEA 246 EUR
SIAL410497-1G SIAL410497-250MG
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran ≥98% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Voltage-tunable multicolor emission with enhanced luminance (~1000 cd/m²) was observed using varying amounts of DCM dye in a polymer light-emitting diode (PLED)
Fórmula: C₁₉H₁₇N₃O
Ponto de Fusão: 215…220 °C (literatura)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Número MDL : MFCD00051341
Número CAS: 51325-91-8
UN: 3175
ADR: ,II
Encomendar
Appearance (Form) Powder or Crystals
Proton NMR spectra Conforms to Structure
Wavelength (C=0,01 g/l Ethanol) 465 - 471 nm
Extinction Coefficient ≥39000
Absorption λmax. 468 nm
Nitrogen 13,5 - 14,2%