Print…
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane ≥97% (por azoto total e análise de titulação), líquido, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(Triethoxysilyl)propyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
56760-10ML-F 56760-50ML-F
SIAL56760-10ML-FEA 78.3 EUR
SIAL56760-10ML-F SIAL56760-50ML-F
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane ≥97% (por azoto total e análise de titulação), líquido, Sigma-Aldrich®
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane
  • Additive for inorganic modification of block copolymers
  • Catalyst for condensation reactions
  • Modifier for organically modified layered silicates
Fórmula: C₁₂H₂₆N₂O₃Si
Densidade: 1,005 g/mL (20 °C) (literatura)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Número MDL : MFCD00042997
Número CAS: 58068-97-6
Encomendar
Appearance Colorless to very dark yellow and colorless to very dark green-yellow
Form Liquid
Titration (NT) HClO₄ 0,1 M 97,0 - 103,0%
Refractive index N20/D 1,451 - 1,453
Proton NMR spectrum Conforms to structure