Print…
VWR®, Balões Erlenmeyer, boca estreita, resistentes
Fornecedor: VWR Collection
214-0421EA 69 EUR
214-0421 214-0422 214-0423 214-0424 214-0425
VWR®, Balões Erlenmeyer, boca estreita, resistentes
Balões Balões Erlenmeyer
Em vidro borossilicato 3.3.
  • Resistentes a produtos químicos e ao choque térmico
  • Com graduações e campo para inscrição
Balões Erlenmeyer resistentes com melhor estabilidade mecânica que os produtos standard devido às paredes mais espessas. Os rebordos reforçados aumentam a resistência aos choques e reduzem o risco de quebra. Devido ao aumento da espessura das paredes, a resistência contra mudanças rápidas de temperatura não é tão boa como nos produtos standard, por isso é recomendado um aquecimento lento e uniforme.