Print…
VWR®, Béqueres, Forma Baixa, Trabalho pesado
Fornecedor: VWR Collection
213-0462EA 59.2 EUR
213-0462 213-0476 213-0477 213-0478 213-0479 213-0480 213-0481
VWR®, Béqueres, Forma Baixa, Trabalho pesado
Copos
Vidro borossilicato 3.3, com bico
  • Resistentes a produtos químicos e ao choque térmico
  • Área de etiquetagem durável com acabamento mate e escala graduada branca
  • Bico concebido para desempenho ótimo
Copos resistentes com melhor estabilidade mecânica que os produtos standard devido às paredes mais espessas. Os rebordos reforçados aumentam a resistência aos choques e reduzem o risco de quebra. Devido ao aumento da espessura das paredes, a resistência contra mudanças rápidas de temperatura não é tão boa como nos copos standard, por isso é recomendado um aquecimento lento e uniforme.