Print…
Luvas com resistência elétrica, modelo E016Y, CLASSE 0
Fornecedor: Marigold (Ansell)
E016Y/10 E016Y/11
112-5109EA 0 EUR
112-5109 112-5110
Luvas com resistência elétrica, modelo E016Y, CLASSE 0
Luvas
Estas luvas com isolamento elétrico são feitas de 100% látex de borracha natural utilizando um processo de imersão ecológico exclusivo para a maior flexibilidade e destreza.
  • Forma ergonómica da mão pousada e dedos não planos para reduzir a fatiga das mãos
  • O punho largo espaçoso deixa espaço para o vestuário
  • Acabamento macio para colocar e retirar facilmente
As aplicações típicas incluem: aplicações com risco de tocar tensões CA ≥ 50 V, empresas de equipamento elétrico, fabrico e reparação de motores híbridos, manutenções, reparações e operações (MRO) em todos os ambientes industriais, manutenção e reparação de transportes públicos urbanos, reparação e transmissão, reparação Telecom próxima de cabos elétricos.
Tensão de utilização CA máx.: 1000 V
Certificações: Certificadas para resistência a ácidos (categoria A), ozono (categoria Z) e temperaturas muito baixas (categoria C).
A classe 0 amarela proporciona proteção contra arcos de flash de classe 1 de acordo com a EN 61482-1-2.
Cat. III