Print…
Glicerina 99,5, ultrapure
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
04800687 04800689
ICNA04800687EA 97.2 EUR
ICNA04800687 ICNA04800689
Glicerina 99,5, ultrapure
Glicerina
Mercury: <10ppm Lead: <5 ppm
Iron: <5 ppm Zinc: <2 ppm
Used in the concentration and storage of enzymes. Also prevents back-diffusion and protein samples into the buffer.
pH: 5.0 -7.5 (1% aq soln)
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290
Ponto de Fusão: 18.6
Ponto de Inflamação: 177
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM