Print…
Thiamphenicol, cristalino
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-2-propyl]acetamide, (Methylsulphonyl)chloramphenicol
0215684605 0215684625
ICNA0215684605EA 163 EUR
ICNA0215684605 ICNA0215684625
Thiamphenicol, cristalino
Thiamphenicol
Synonym: D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
Fórmula: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Peso Molecular: 356.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00467983
Número CAS: 15318-45-3