Print…
Probucol ≥98%
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 139 EUR
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Fórmula: C₃₁H₄₈O₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079281
Número CAS: 23288-49-5