Print…
Hydrocortisone-21-acetate
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Hydrocortisone acetate
0210199505 0210199510
ICNA0210199505EA 137 EUR
ICNA0210199505 ICNA0210199510
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Fórmula: C₂₃H₃₂O₆
Peso Molecular: 404.51 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037714
Número CAS: 50-03-3