Print…
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99%, cristalino
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
02100357.2 0210035701 0210035705 0210035725
ICNA02100357.2EA 46.1 EUR
ICNA02100357.2 ICNA0210035701 ICNA0210035705 ICNA0210035725
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99%, cristalino
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Storage temperature: -20 °C
Fórmula: C₉H₁₁IN₂O₅
Número MDL : MFCD00134656
Número CAS: 54-42-2