Print…
Cloreto de sódio BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
141659.0416 141659.1211 141659.1214
APPC141659.0416EA 231 EUR
APPC141659.0416 APPC141659.1211 APPC141659.1214
Cloreto de sódio BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599