Print…
Isoparaffine G zA
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Filter 0,2 um
125273.1612 125273.1214
APPC125273.1612EA 184 EUR
APPC125273.1612 APPC125273.1214
Isoparaffine G zA
Isoparaffine
Número CAS: 90622-57-4
UN: 3295
ADR: 3 III