Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido (de galactose de origem vegetal) ≥99.5% (por HPLC) livre de dioxano
Fornecedor: PanReac AppliChem
A7211.0025 A7211.1000
A7211.0025EA 820 EUR
A7211.0025 A7211.1000
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido (de galactose de origem vegetal) ≥99.5% (por HPLC) livre de dioxano
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) is derived from plant origin galactose.
  • Assay: min. 99,5%
  • Solid form
  • Dioxane free
  • Soluble in 5% water
  • Clear and colourless
  • Storage temperature: −20 °C
Assay (HPLC): min. 99.5 %
Solubility (5 %; H2O): clear, colorless
α20°C/D; 1 %, H2O: -29° - -33°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Atenção: Storage temperature: 2-8 °C
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1