Print…
Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 541 EUR
525-2317 525-0987
Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Frascos Frascos para centrífuga
De PPCO com tampa roscada de PP branco e junta de silicone.
  • O design ergonómico facilita o carregamento, a recuperação e o armazenamento das amostras. As probabilidades de células delicadas serem rasgadas pelas paredes interiores são diminutas, dado o facto de estas serem lisas
  • De PPCO, com uma resistência química excelente
  • Este frasco não estéril tem uma vida útil de 50 ciclos
  • A gama de temperaturas de funcionamento recomendada é de 4a 22°C; armazenamento a 0°C
  • Está conforme com os requisitos da farmacopeia norte-americana VI, é não citotóxico e não hemolítico
Indicado para centrifugar até 12 litros num único processamento, quando usado com uma centrífuga Sorvall® RC12BP e com o rotor basculante H-12000 da Thermo Scientific. Substitui o frasco Bio Bottle Sorvall (ref.ª 77061). Estes frascos são ideais para o isolamento de bactérias, leveduras e tecidos. As separações de grandes volumes até 12 litros podem ser centrifugadas até 7333×g. O frasco graduado, de boca larga, facilita a decantação, a ressuspensão e a remoção dos pellets.