Print…
Sucralose 98%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J66736.18 J66736.22 J66736.30
J66736.18EA 94.6 EUR
J66736.18 J66736.22 J66736.30
Sucralose 98%, pó
Sucralose
A synthetic sweetener approximately 600 times sweeter than sucrose. Activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors on enteroendocrine cells
Fórmula: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Ponto de Fusão: 130 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03648615
Número CAS: 56038-13-2
EINECS: 259-952-2
Merck Index: 14,8880
Encomendar
Assay (unspecified) 97,5%
Optical Rotation +84 to +88°, c=1 in water