Print…
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (R,R)-Ph-BPE, 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholan-1-yl)ethane
H60046.MD H60046.03
H60046.MDEA 230 EUR
H60046.MD H60046.03
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Purity: 97+% CAS No.: 528565-79-9 Molecular Formula: C34H36P2 Formula Weight: 506.60 Melting Point: 143-147° MDL No.: MFCD07369027
Fórmula: C₃₄H₃₆P₂
Peso Molecular: 506.61 g/mol
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369027
Número CAS: 528565-79-9