Print…
Sistema ARN FlashGel™
Fornecedor: LONZA
57027 57024 57028
733-1617EA 428 EUR
733-1617 733-1612 733-1618
Sistema ARN FlashGel™
Sistemas para electroforese Sistemas Horizontais de Electroforese em Gel
O sistema FlashGel™ para ARN está optimizado para a separação de moléculas do ARN e é uma ferramenta ideal para uma análise rápida da integridade da amostra. ARN intacto de alta qualidade é essencial para se obterem resultados consistentes de expressão genética, para a análise Northern, para a construção de uma biblioteca de ADNc e para a análise de microarrays de ADNc. A maior parte dos protocolos recomenda a verificação do ARN antes da realização de análises a jusante.
  • Análise completa do ARN em menos de 30 minutos
  • Detecta ARN de <10 ng por banda, com uma amplitude de separação de 0,5 Kb a 9 Kb
  • Evita a utilização de reagentes perigosos e a contaminação de RNases
Certificações: Alguns componentes e tecnologias do sistema FlashGel™ são vendidos ao abrigo de acordos de licenciamento. O corante para os ácidos nucleícos deste produto é fabricado e comercializado sob licença da Molecular Probes, Inc, exclusivamente para utilização em aplicações de investigação ou de controlo da qualidade e está protegido por patentes já registadas ou cujo registo já foi reivindicado. A tecnologia FlashGel Dock foi licenciada pela Clare Chemical Research, Inc. A tecnologia de electroforese foi licenciada pela Temple University.
Fornecimento: Fornecido como componente separado ou como starter kit. O starter kit inclui uma caixa de 9 cassetes de FlashGel™ ARN de 1,2%, 12+1 poços; tampão de amostra; marcador de ARN; e água para biologia molecular. FlashGel™ Dock é vendido separadamente.
Atenção: Nota: não é possível aceder ao gel. Para recuperação de ácidos nucleícos a partir de banda, consultar a VWR para o gel adequado.