Print…
Microextracção em fase sólida (MEPS™)
Fornecedor: Trajan Scientific and Medical
006292 005291 006291 005292 006293 2928500 2928600
554-1460EA 207 EUR
554-1460 554-1454 554-1459 549-0733 549-0734 SGEA2928500 SGEA2928600
Microextracção em fase sólida (MEPS™)
Seringas Seringas para cromatografia
A microextracção em fase sólida (MEPS™) é um novo desenvolvimento no campo da preparação de amostras (extracção em fase sólida). O produto para MEPS™ consiste em duas partes, a seringa SPME e o conjunto de agulha de inserção no êmbolo para MEPS™. A abordagem MEPS™ à preparação de amostras está indicada para fases reversas, fases normais, químicas de permuta iónica e modo misto. Como os conjuntos de agulha de inserção no êmbolo para MEPS™ podem ser usados para volumes de amostra tão pequenos como 10 µl, eles adequam-se particularmente a uma utilização on-line em análises de cromatografiaMais informação do produto