Print…
Microplacas de 384 poços para imunologia, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781740 781741 781742
735-2051EA 364 EUR
735-2051 735-2052 735-2053
Microplacas de 384 poços para imunologia, BRANDplates®
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS, opacas ou com base transparente. Estas placas de fundo plano estão disponíveis em várias cores e com bases de formato standard, de perfil baixo ou transparentes.
immunoGrade™: A superfície destas placas está optimizada para a imobilização da IgG, demonstrando uma capacidade de ligação elevada para as moléculas com regiões hidrófilas e hidrófobas. As placas com superfície immunoGrade™ são a melhor opção para as aplicações ELISA padrão.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with an immunoGrade™ surface are the best choice for standard ELISA applications.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.