Print…
Microplacas para aplicações (UHTS) de 1536 poços, sem tratamento, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 1100 EUR
735-2019 735-2020 735-2021
Microplacas para aplicações (UHTS) de 1536 poços, sem tratamento, BRANDplates®
Microplacas Microplacas HTS
Estas PS placas de fundo plano podem ser fornecidas estéreis ou não estéreis.
  • Todas as placas BRANDplates® têm marcações alfanuméricas, são empilháveis e são compatíveis com a maioria dos leitores e lavadores de microplacas standard
  • As placas brancas oferecem reflexão máxima e interferências mínimas durante as medições de luminescência; as placas pretas proporcionam uma difusão mínima da luz de fundo durante as análises de fluorescência
  • As placas estéreis são fornecidas embaladas individualmente, com tampa
pureGrade™: Superfície sem tratamento, não estéril. Estas placas são adequadas para triagem, armazenamento e ensaios homogéneos.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificações: BRANDplates® are non cytotoxic according to ISO 10993-5, free of endotoxins (<0.01 EU/ml), and free from DNA, DNase and RNase. Sterile products comply with ISO 11137 and AAMI guidelines, SAL 10⁻⁶.