Print…
Microplacas para aplicações de triagem de alto rendimento, de 384 poços, sem tratamento, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 228 EUR
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
Microplacas para aplicações de triagem de alto rendimento, de 384 poços, sem tratamento, BRANDplates®
Microplacas Microplacas HTS
Estas placas PS de fundo plano estão disponíveis em preto sólido, branco ou transparente.
  • Todas as placas BRANDplates têm marcações alfanuméricas, são empilháveis e são compatíveis com a maioria dos leitores e lavadores de microplacas standard
  • As placas brancas oferecem reflexão máxima e interferências mínimas durante as medições de luminescência; as placas pretas proporcionam uma difusão mínima da luz de fundo durante as análises de fluorescência
  • As placas estéreis são fornecidas embaladas individualmente, com tampa
pureGrade™: Superfície sem tratamento, não estéril. Estas placas são adequadas para triagem, armazenamento e ensaios homogéneos.
pureGrade™ S: Superfície sem tratamento, estéril. Esterilizadas por radiação β, estas placas são especialmente apropriadas para ensaios bacteriológicos.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificações: As placas BRANDplates® caracterizam-se por ser não citotóxicas, de acordo com a forma ISO 10993-5, pela ausência de endotoxinas (<0,01 EU/ml) e pela ausência de ADN, DNase e RNase. Os produtos estéreis cumprem a norma ISO 11137 e as directrizes da AAMI.