Print…
Microplacas de 96 poços, sem tratamento, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 137 EUR
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
Microplacas de 96 poços, sem tratamento, BRANDplates®
Microplacas Microplacas HTS
De PS, opacas ou com base transparente. Estão disponíveis placas com formatos de poço diferentes (fundo redondo - U, fundo cónico - V, fundo plano - F ou fundo plano com rebordos curvos - C), cores diferentes e com ou sem esterilização.
  • Todas as placas BRANDplates® têm marcações alfanuméricas, são empilháveis e são compatíveis com a maioria dos leitores e lavadores de microplacas standard
  • As placas brancas oferecem reflexão máxima e interferências mínimas durante as medições de luminescência; as placas pretas proporcionam uma difusão mínima da luz de fundo durante as análises de fluorescência
  • As placas estéreis são fornecidas embaladas individualmente, com tampa
pureGrade™: Superfície sem tratamento, não estéril. Estas placas são adequadas para screening, armazenamento e ensaios homogéneos.
pureGrade™ S: Superfície sem tratamento, estéril. Esterilizadas por radiação β, estas placas são especialmente apropriadas para ensaios bacteriológicos.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays
Certificações: As placas BRANDplates® caracterizam-se por ser não citotóxicas, de acordo com a forma ISO 10993-5, pela ausência de endotoxinas (<0,01 EU/ml) e pela ausência de ADN, DNase e RNase. Os produtos estéreis cumprem o disposto na norma ISO 11137 e nas directrizes da AAMI, SAL 10-⁶.