Print…
Microplacas de 96 poços para cultura de células, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 643 EUR
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
Microplacas de 96 poços para cultura de células, BRANDplates®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS, opacas ou com base transparente. Estão disponíveis placas com formatos de poço diferentes (fundo redondo - U, fundo cónico - V, fundo plano - F ou fundo plano com rebordos curvos - C), cores diferentes e com possibilidade de escolha entre as superfícies tratadas para cultura de células.
  • Todas as placas BRANDplates® têm marcações alfanuméricas, são empilháveis e são compatíveis com a maioria dos leitores e lavadores de microplacas standard
  • As placas padrão de 96 poços têm um código alfanumérico colorido que identifica o tipo da superfície (laranja para as tratadas para cultura de células, azul para as tratadas para imunologia)
  • As placas brancas oferecem reflexão máxima e interferências mínimas durante as medições de luminescência; as placas pretas proporcionam uma difusão mínima da luz de fundo durante as análises de fluorescência
cellGrade™: A superfície padrão para o cultivo de linhas celulares aderentes. Os grupos químicos na superfície da placa ligam-se aos compostos de soro, estimulando o crescimento das células imobilizadas.
cellGrade™ plus: Esta superfície tem uma estrutura semelhante à das proteínas. É possível cultivar células em meios com níveis reduzidos de soro. A superfície da cellGrade™ plus é adequada para o cultivo de linhas celulares mais delicadas.
cellGrade™ premium: Esta superfície é um equivalente da poli-D-lisina. Graças às características optimizadas da superfície, é possível cultivar as linhas celulares mais delicadas. O crescimento das células é comparável ao registado nas superfícies da poli-D-lisina.
inertGrade™: A superfície inibe a ligação das células. Especialmente adequada para o cultivo de células quando a aderência é indesejável, por exemplo, ao trabalhar com suspensões celulares ou células estaminais.
Certificações: As placas BRANDplates® caracterizam-se por serem não citotóxicas, de acordo com a forma ISO 10993-5, pela ausência de endotoxinas (<0,01 EU/ml) e pela ausência de ADN, DNase e RNase. Os produtos estéreis cumprem a norma ISO 11137 e as directrizes da AAMI SAL 10⁻⁶.