Print…
Discos de ensaio de antibióticos Whatman
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
2017-006 2017-013 2017-009
WHAT2017006EA 186 EUR
WHAT2017006 WHAT2017013 710-0635
Discos de ensaio de antibióticos Whatman
Testes para microbiologia Testes de Antibióticos
Para determinar o tipo de agente que provoca doenças infecciosas e para verificar in vitro a sua sensibilidade aos antibióticos e agentes quimioterapêuticos in vitro através do método de determinação da zona de inibição. O antibiograma permite uma quimioterapia racional e selectiva. Depois de serem cobertos com agentes quimioterapêuticos, os discos de teste são colocados no ágar-ágar nutriente inoculado e incubados. A dimensão da zona de inibição é sinal da eficácia das substâncias.
  • Discos macios de espessura uniforme para a absorção de soluções de teste em ensaios de antibióticos
  • 440 g/m² e 920 µm
The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.