Print…
Dispensadores electrónicos para frascos e tituladores, opus®
Fornecedor: HIRSCHMANN
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 2366 EUR
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Dispensadores electrónicos para frascos e tituladores, opus®
Dispensadores para Frascos
Tituladores e dispensadores para frascos, seguros e fiáveis, que asseguram uma precisão de dispensação motorizada e extremamente sensível. Estes dispositivos funcionam em conjunto com controladores remotos com ecrã táctil, que fornecem o controlo electrónico completo de todas as funções do instrumento.
  • Os controladores apresentam instruções simples para o utilizador, através de menus com separadores, num ecrã táctil TFT externo a cores
  • O funcionamento passo-a-passo permite a dispensação de vários incrementos de volume a partir de um único enchimento da proveta
  • As bombas estão equipadas com juntas novas do êmbolo de composto de cerâmica, para uma excelente durabilidade e protecção electrónica. Um controlo do retorno na base da bomba ajuda a reduzir os custos, permitindo aos utilizadores encher a bomba e restituir os líquidos ao frasco
  • A plataforma opcional do sistema, de silicone, organiza eficazmente todos os componentes, combinando, com segurança, frasco e bomba, e funcionando como um local prático para colocar o controlador
  • Outras opções: bateria para o funcionamento independente de qualquer tomada de energia eléctrica, selecção do idioma (inglês, alemão, francês e espanhol), especificação da velocidade de sucção e de dispensação, e capacidade para um máximo de 10 configurações de memória diferentes, para uma maior versatilidade dos controladores
Interface para PC: RS232 ou USB
Exactidão: 0,6% (dispensador de 10/20/50 ml), 0,5% (titulador de 10/20/50 ml)
Precisão (CV): 0,2% (dispensador de 10/20/50 ml), 0,07/0,07/0,05% (titulador de 10/20/50 ml)
Informações de encomenda: os dispensadores e os tituladores são fornecidos em kits completos com uma bomba montada sobre o gargalo do frasco e um comando remoto. Todas as unidades são fornecidas com um certificado de calibração individual.