Print…
FetalClone® III, de origem norte-americana, HyClone
Fornecedor: HyClone products (Cytiva)
SH30109.02 SH30109.03 SH30109.02HI SH30109.03HI SH30109.03IR25
SH30109.02EA 84.5 EUR
SH30109.02 HYCLSH30109.03 HYCLSH30109.02HI HYCLSH30109.03HI SH30109.03IR25
FetalClone® III, de origem norte-americana, HyClone
Soro
O Origin é o mais amplamente aplicável da família FetalClone e foi projetado para incluir fibroblastos em suas aplicações.
Conduct more cost-effective research without compromising performance. HyClone FetalClone III delivers a high culture yield at a reduced cost, plus it is readily available.