Print…
Soro fetal de bovino definido, de origem norte-americana, HyClone
Fornecedor: HyClone products (Cytiva)
SH30070.02 SH30070.03 SH30070.01 SH30070.03HI SH30070.02HI SH30070.01HI
HYCLSH30070.02EA 226 EUR
HYCLSH30070.02 HYCLSH30070.03 HYCLSH30070.01 HYCLSH30070.03HI HYCLSH30070.02HI SH30070.01HI
Soro fetal de bovino definido, de origem norte-americana, HyClone
Soro
O soro fetal de bovino (SFB) definido é a qualidade mais elevada de SFB disponível no mercado, e é largamente usado pelos cultivadores de células preocupados com os contaminantes virais e que exigem um extenso perfil bioquímico. O SFB definido é filtrado através de filtros relacionados com poros de 40 nm (0,04 µm), filtros estes que se pautam por uma maior retenção e são usados na produção comercial de SFB. São analisados mais de 50 componentes e os resultados são incluídos no ensaio bioquímico.
  • Filtered through serial 40nm pore-size rated filters
  • Maximize cell culture growth
  • U.S. sourced
Maximize cell culture growth with U.S.-sourced Cytiva HyClone Defined Fetal Bovine Serum (FBS), filtered through serial 40nm pore-size rated filters and tested for endotoxin, hemoglobin, and extensive biochemical profile assays.