dNTP
Fornecedor: VWR Chemicals
733-1363EA
68.6
EUR
733-1363
733-1364
733-1854
733-1855
733-2846
dNTP
Reagentes de ácidos nucleicos
Nucleótidos
Misturas e conjuntos de dNTP prontos a usar, grau de biologia molecular. A mistura de dNTP foi concebida para poupar tempo de manuseamento e reduzir a possibilidade de contaminação, diminuindo a pipetagem. As soluções de dNTP também estão disponíveis em conjuntos de quatro dNTP individuais, de 100 mm cada. Tanto as misturas como os conjuntos são adequados para serem utilizados em reacções de polimerização de DNA, marcação de DNA e processos de sequenciação.
- Disponíveis quer na forma de soluções pré-misturadas de 10 mM e 25 mM, quer como conjuntos de soluções dNTP individuais de 100 mM
- As pré-misturas e os conjuntos foram funcionalmente testados através de PCR
- Pureza de >99% por HPLC
- Fornecido em solução com pH de 7,3 - 7,5